4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0164-100G PC0164-25G
APOSPC0164-100GEA 960 SEK
APOSPC0164-100G APOSPC0164-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 97%
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Smältpunkt: 140…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024300
CAS nummer: 394-01-4