(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC01529-1G PC01529-25G PC01529-5G
APOSPC01529-1GEA 260 SEK
APOSPC01529-1G APOSPC01529-25G APOSPC01529-5G
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol 95%
(3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.0300 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835207
CAS nummer: 172023-97-1