3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0150-100G PC0150-25G PC0150-5G
APOSPC0150-100GEA 8475 SEK
APOSPC0150-100G APOSPC0150-25G APOSPC0150-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.56 g/mol
Smältpunkt: 89…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631509
CAS nummer: 129931-45-9