3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0146-25G
PC0146-5G
PC0146-1G
APOSPC0146-25GEA
5700
SEK
APOSPC0146-25G
APOSPC0146-5G
APOSPC0146-1G
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃ClF₄O Kokpunkt: 214 °C Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631343 CAS nummer: 186517-29-3 |