3-Klor-2,4-difluorbensoesyra 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0145-25G PC0145-5G PC0145-100G
APOSPC0145-25GEA 775 SEK
APOSPC0145-25G APOSPC0145-5G APOSPC0145-100G
3-Klor-2,4-difluorbensoesyra 97%
3-Klor-2,4-difluorbensoesyra
Formel: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Smältpunkt: 169…177 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631387
CAS nummer: 154257-75-7