1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 5-Chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 5-Chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene
PC0121-25G PC0121-5G PC0121-100G
APOSPC0121-25GEA 1300 SEK
APOSPC0121-25G APOSPC0121-5G APOSPC0121-100G
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene 98%
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Smältpunkt: 37…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00143441
CAS nummer: 208186-78-1