6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
PC0109-1G PC0109-5G PC0109-25G
APOSPC0109-1GEA 345 SEK
APOSPC0109-1G APOSPC0109-5G APOSPC0109-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
6-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO
MW: 174.6 g/mol
Smältpunkt: 68…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631372
CAS nummer: 261762-84-9