2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0108-1G PC0108-5G PC0108-10G
APOSPC0108-1GEA 410 SEK
APOSPC0108-1G APOSPC0108-5G APOSPC0108-10G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631362
CAS nummer: 261762-83-8