3,4-Difluorobenzhydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0107-1G PC0107-5G
APOSPC0107-1GEA 260 SEK
APOSPC0107-1G APOSPC0107-5G
3,4-Difluorobenzhydrazide
3,4-Difluorobenzhydrazide
Formel: C₇H₆F₂N₂O
Smältpunkt: 137…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672992
CAS nummer: 229957-07-7