Perfluorocyclohexene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0101-25G
PC0101-5G
APOSPC0101-25GEA
5475
SEK
APOSPC0101-25G
APOSPC0101-5G
Perfluorocyclohexene
Perfluorocyclohexene
Formel:
C₆F₁₀ Kokpunkt: 52…52,5 °C Smältpunkt: –50 °C Densitet: 1,665 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00037153 CAS nummer: 355-75-9 |