2-Fluorophenylboronic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0073-100G PC0073-25G PC0073-500G
APOSPC0073-100GEA 1400 SEK
APOSPC0073-100G APOSPC0073-25G APOSPC0073-500G
2-Fluorophenylboronic acid 97%
2-Fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₆BFO₂
Smältpunkt: 101…118 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00674013
CAS nummer: 1993-03-9