3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-bromoacetamide
PC0069-1G PC0069-250MG
APOSPC0069-1GEA 755 SEK
APOSPC0069-1G APOSPC0069-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-N-(bromoacetyl)aniline
Formel: C₁₀H₆BrF₆NO
MW: 350.06 g/mol
Smältpunkt: 100…101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00662315
CAS nummer: 99468-72-1