3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0067-1G
PC0067-25G
PC0067-5G
APOSPC0067-1GEA
260
SEK
APOSPC0067-1G
APOSPC0067-25G
APOSPC0067-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄ClFO Smältpunkt: 38…42 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02261734 CAS nummer: 90390-49-1 |