2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0066-100G PC0066-25G PC0066-500G
APOSPC0066-100GEA 840 SEK
APOSPC0066-100G APOSPC0066-25G APOSPC0066-500G
2-Bromo-6-fluorotoluene 98%
2-Bromo-6-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Kokpunkt: 180 °C
Densitet: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051438
CAS nummer: 1422-54-4