3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0060-1G
PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA
345
SEK
APOSPC0060-1G
APOSPC0060-5G
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel:
C₇H₆ClFO Smältpunkt: 39…41 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01631549 CAS nummer: 261723-30-2 |