2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 260 SEK
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClFO
Smältpunkt: 68…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631418
CAS nummer: 261762-59-8