2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0048-25G PC0048-5G PC0048-100G
APOSPC0048-25GEA 805 SEK
APOSPC0048-25G APOSPC0048-5G APOSPC0048-100G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Smältpunkt: 44…46 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236024
CAS nummer: 208186-84-9