3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0039-10G PC0039-1G PC0039-5G
APOSPC0039-10GEA 740 SEK
APOSPC0039-10G APOSPC0039-1G APOSPC0039-5G
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methoxybenzoyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₁FO₄
MW: 226,20 g/mol
Smältpunkt: 169…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020538
CAS nummer: 347-63-7