5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0037-100G PC0037-500G PC0037-50G PC0037-25G
APOSPC0037-100GEA 1150 SEK
APOSPC0037-100G APOSPC0037-500G APOSPC0037-50G APOSPC0037-25G
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Smältpunkt: 67…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631434
CAS nummer: 57381-34-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III