5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0033-25G PC0033-5G
APOSPC0033-25GEA 1475 SEK
APOSPC0033-25G APOSPC0033-5G
5-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
5-Chloro-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Smältpunkt: 134…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631435
CAS nummer: 261762-57-6