3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0031-25G PC0031-10G PC0031-1G
APOSPC0031-25GEA 1625 SEK
APOSPC0031-25G APOSPC0031-10G APOSPC0031-1G
3-Chloro-2-fluorobenzamide 97%
3-Chloro-2-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Smältpunkt: 125…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042205
CAS nummer: 104326-94-5