2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0029-25G PC0029-5G PC0029-1G
APOSPC0029-25GEA 2750 SEK
APOSPC0029-25G APOSPC0029-5G APOSPC0029-1G
2-Chloro-5-fluorobenzamide 98%
2-Chloro-5-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
MW: 173,57 g/mol
Smältpunkt: 140…142 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631465
CAS nummer: 88487-25-6