2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC0022-100G
PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA
7950
SEK
APOSPC0022-100G
APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₀H₉F₅O₃S Kokpunkt: 75 °C/0,75mmHg Smältpunkt: 53…55 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02093346 CAS nummer: 565-42-4 |