(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 1400 SEK
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
(2-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,58 g/mol
Smältpunkt: 136…139 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631448
CAS nummer: 261762-52-1