5-Phenyl-1,3-oxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9992-1G OR9992-250MG
APOSOR9992-1GEA 1400 SEK
APOSOR9992-1G APOSOR9992-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole
5-Phenyl-1,3-oxazole
Formel: C9H7NO
MW: 145,1580 g/mol
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00067074
CAS nummer: 1006-68-4