4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9985-1G OR9985-5G OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA 740 SEK
APOSOR9985-1G APOSOR9985-5G APOSOR9985-25G
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,65 g/mol
Smältpunkt: 284…287 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01570172
CAS nummer: 13790-39-1