6-Nitro-m-toluic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9984-10G OR9984-25G
APOSOR9984-10GEA 175 SEK
APOSOR9984-10G APOSOR9984-25G
6-Nitro-m-toluic acid
6-Nitro-m-toluic acid
Formel: C₈H₇NO₄
Smältpunkt: 133…136 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007368
CAS nummer: 3113-72-2