5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 775 SEK
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Kokpunkt: 128 °C/5mmHg
Smältpunkt: 29…30 °C
Densitet: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00127818
CAS nummer: 36082-50-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III