2-Chloro-5-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9957-5G OR9957-25G OR9957-100G
APOSOR9957-5GEA 755 SEK
APOSOR9957-5G APOSOR9957-25G APOSOR9957-100G
2-Chloro-5-nitrophenol 97%
2-Chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Smältpunkt: 112…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01571825
CAS nummer: 619-10-3
EINECS: 210-579-3