3-Chloro-o-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9938-100G OR9938-25G
APOSOR9938-100GEA 855 SEK
APOSOR9938-100G APOSOR9938-25G
3-Chloro-o-toluic acid 98%
3-Chloro-o-toluic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smältpunkt: 163…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053312
CAS nummer: 7499-08-3