4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9912-1G
OR9912-500MG
OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA
2325
SEK
APOSOR9912-1G
APOSOR9912-500MG
APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₂ Smältpunkt: 61…64 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00021074 CAS nummer: 52191-15-8 |