2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chlorophenacylamine hydrochloride
OR9907-10G OR9907-25G OR9907-5G
APOSOR9907-10GEA 2750 SEK
APOSOR9907-10G APOSOR9907-25G APOSOR9907-5G
2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-chloroacetophenone hydrochloride
Formel: C₈H₉Cl₂NO
Smältpunkt: 262 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00193061
CAS nummer: 5467-71-0