ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9902-1G OR9902-25G OR9902-5G
APOSOR9902-1GEA 260 SEK
APOSOR9902-1G APOSOR9902-25G APOSOR9902-5G
ω-Bromo-4-iodoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-iodoacetophenone
Formel: C₈H₆BrIO
Smältpunkt: 113…115 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01360521
CAS nummer: 31827-94-8
UN: 1759
ADR: 8,III