Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine
OR9887-1G OR9887-500MG
APOSOR9887-1GEA 2250 SEK
APOSOR9887-1G APOSOR9887-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-8-ol
Formel: C₇H₆N₂O
MW: 134,1400 g/mol
Smältpunkt: 154…157 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06496222
CAS nummer: 69214-22-8