2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 1825 SEK
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466332
CAS nummer: 33575-83-6