3'-Ethynylacetanilide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9855-1G OR9855-5G OR9855-250MG
APOSOR9855-1GEA 1225 SEK
APOSOR9855-1G APOSOR9855-5G APOSOR9855-250MG
3'-Ethynylacetanilide 95%
3'-Ethynylacetanilide
Formel: C₁₀H₉NO
Smältpunkt: 92…93 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00831583
CAS nummer: 70933-58-3