2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G OR9850-25G OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA 2775 SEK
APOSOR9850-100G APOSOR9850-25G APOSOR9850-500G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Kokpunkt: 104…106 °C/15mmHg
Smältpunkt: 52…53 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010092
CAS nummer: 29668-44-8