2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 4550 SEK
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797386
CAS nummer: 41697-08-9