6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9839-250MG OR9839-500MG OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA 1200 SEK
APOSOR9839-250MG APOSOR9839-500MG APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,65 g/mol
Smältpunkt: 142…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797375
CAS nummer: 5196-95-2