4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]aniline
OR9835-1G OR9835-5G
APOSOR9835-1GEA 1975 SEK
APOSOR9835-1G APOSOR9835-5G
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
MW: 217,27 g/mol
Smältpunkt: 119…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797387
CAS nummer: 100933-82-2