2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G OR9825-500MG OR9825-5G
APOSOR9825-1GEA 3700 SEK
APOSOR9825-1G APOSOR9825-500MG APOSOR9825-5G
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formel: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797373
CAS nummer: 41870-82-0