4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9823-1G
OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA
2500
SEK
APOSOR9823-1G
APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈N₂O₃ MW: 216.2 g/mol Smältpunkt: 269…272 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01411768 CAS nummer: 56406-26-9 |