Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 705 SEK
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Smältpunkt: 56…58 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797379
CAS nummer: 206548-14-3