Phthalazine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Benzo[d]pyridazine
OR9815-100G OR9815-25G OR9815-5G
APOSOR9815-100GEA 3525 SEK
APOSOR9815-100G APOSOR9815-25G APOSOR9815-5G
Phthalazine 98%
Phthalazine
Formel: C₈H₆N₂
Kokpunkt: 315…317 °C/760mmHg
Smältpunkt: 89…92 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00006908
CAS nummer: 253-52-1