2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 245 SEK
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-methylpyrazine 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,5596 g/mol
Kokpunkt: 83 °C/35mmHg
Smältpunkt: 48…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055032
CAS nummer: 38557-71-0