5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9778-100G OR9778-25G OR9778-10G
APOSOR9778-100GEA 2150 SEK
APOSOR9778-100G APOSOR9778-25G APOSOR9778-10G
5-Amino-2-chlorobenzoic acid 98%
5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Smältpunkt: 184…188 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007845
CAS nummer: 89-54-3