Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9777-250MG OR9777-50MG
APOSOR9777-250MGEA 2200 SEK
APOSOR9777-250MG APOSOR9777-50MG
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 137997-34-3