2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 1900 SEK
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂
MW: 214,65 g/mol
Smältpunkt: 147…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082720
CAS nummer: 32022-38-1