2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9773-1G OR9773-250MG
APOSOR9773-1GEA 855 SEK
APOSOR9773-1G APOSOR9773-250MG
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Formel: C₈H₇NO₂
Smältpunkt: 202…205 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216529
CAS nummer: 212755-83-4