3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: 3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 3-Amino-2-chloro-4-picoline, 2-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
OR9771-100G OR9771-25G OR9771-5G
APOSOR9771-100GEA 310 SEK
APOSOR9771-100G APOSOR9771-25G APOSOR9771-5G
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
3-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142.59 g/mol
Smältpunkt: 64…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673152
CAS nummer: 133627-45-9